Fontos dokumentumok
85641
Sigma-Aldrich
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
Szinonimák:
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.83
Minőségi szint
Forma
powder
alkalmasság
suitable as substrate for α-amylase test
Egyéb megjegyzések
Substrate for α-amylase
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A new method for the determination of alpha-amylase.
H Rinderknecht et al.
Experientia, 23(10), 805-805 (1967-10-15)