Fontos dokumentumok
1.09990
Supelco
Silver nitrate solution
c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AgNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Silver nitrate solution, for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Precipitation reactions
koncentráció
0.1 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
7-9 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.27 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3