Fontos dokumentumok
82657
1-Pyrenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
Sodium 1-pyrenesulfonate
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
233-236 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 314 nm; λem 376 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.Na/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCOPYCNNZOWMTD-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.