Merck
81028
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Szinonimák:
L-(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4KNaO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
koncentráció
1.5 M in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJCNRYVRMXRIQR-OLXYHTOASA-L
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
K Ledwoch et al.
Letters in applied microbiology, 68(4), 329-336 (2019-02-26)
Dry surface biofilms (DSB) harbouring pathogens are widespread in healthcare settings, are difficult to detect and are resistant to cleaning and disinfection interventions. Here, we describe a practical test protocol to palliate the lack of standard efficacy test methods for
Ryan T Terry-Lorenzo et al.
Journal of biomolecular screening, 20(10), 1218-1231 (2015-08-25)
Genome-wide association studies have linked polymorphisms in the gene G72 to schizophrenia risk in several human populations. Although controversial, biochemical experiments have suggested that the mechanistic link of G72 to schizophrenia is due to the G72 protein product, pLG72, exerting