Fontos dokumentumok
474500
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
Single spot by TLC, solid, N-acetyl-α-D-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.21
Terméknév
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szennyeződések
<0.05% 4-methylumbelliferone
<0.2% β-anomer
szín
white
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCTHLCFVVACBSA-FGTAOJJYSA-N
Általános leírás
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo B syndrome. Excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm.
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Analízis megjegyzés
single spot by TLC
Egyéb megjegyzések
Marsh, J., and Fensom, A.H. 1985. Clin. Genet.27, 258.
Chow, P., and Weissmann, B. 1981. Carbohydr. Res. 96, 87.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1