Fontos dokumentumok
I0890
Sigma-Aldrich
Immersion oil
viscosity 1,250 cSt (lit.)
About This Item
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.47
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
viszkozitás
1,250 cSt(lit.)
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Immersion oil has a larger impact on 3D resolution. Specifically, matching the immersion oil refractive index to glass, reliably enhances the ability to visualize dendritic spines.
Alkalmazás
Immersion oil has been used in epifluorescent microscopy and cell identification.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Morphological controls on cannibalism in a planktonic marine phagotroph
Martel, et al.
Protist, 159(1), 41-51 (2008)
Impact of immersion oils and mounting media on the confocal imaging of dendritic spines.
Peterson BM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 242, 106-111 (2015)