Fontos dokumentumok
75574
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi
mol wt 500,000-750,000
Szinonimák:
Sodium hyaluronate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Streptococcus equi)
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
500,000-750,000
szín
white
oldhatóság
water: ~5 g/L
alkalmasság
conforms to structure for Infrared spectrum
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
WGK
WGK 2