Fontos dokumentumok
52526
Anti-Human IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
Atto 488 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
50% glycerol as stabilizer
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
fluoreszcencia
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.