504-05A
Human Tracheal Epithelial Cells: HTEpC, adult
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human trachea (normal surface epithelium)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
epithelial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cardiovascular diseases
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
HTEpC provide a useful model system to study all aspects of epithelial function and disease, particularly those related to airway viral infections, as well as tissue repair mechanisms, signaling changes and potential treatments relevant to lung injuries, mechanical and oxidative stress, pulmonary diseases and smoking.
HTEpC have been used in a study investigating the role of goblet cell hyperplasia, possibly mediated by the expression of SPDEF, to the pathogenesis of chronic pulmonary diseases (Park, 2007).
Characterization: the cells have a characteristic morphology consistent with an epithelial origin and are positive for epithelial cell marker cytokeratin 18.
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
- 1st passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 16 doublings
Szubkultúra rutin
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)