C-21260
Airway Epithelial Cell Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-39165 or C-39160
About This Item
Javasolt termékek
Forma
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 500 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39165 or C-39160
Alkalmazás
Komponensek
Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMix
Growth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPack
SupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
SupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.