Fontos dokumentumok
41986
Atto 550 azide
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
>90% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
áteresztőképesség
254 nm
550 nm
fluoreszcencia
λex 554 nm; λem 576 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 553-559 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3