Merck
41573
Sigma-Aldrich
Trizma® hydrochloride buffer solution
BioUltra, for molecular biology, pH 7.2
Szinonimák:
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride buffer solution
About This Item
Beilstein:
3675235
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
form
liquid
szennyeződések
DNases, RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
proteases, phosphatases, none detected
pH
7.2±0.1 (25)
sűrűség
1.05 g/mL at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1