108M-9
CD8 (C8/144B) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
diluted ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C8/144B, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (108M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (108M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (108M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (108M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (108M-98)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG1κ
szabályozó
tonsil
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
membranous
Géninformáció
human ... CD8A(925)
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)