Merck
37047
Supelco
Fluxapyroxad
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H12F5N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.30
Beilstein:
15702063
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2-c3cc(F)c(F)c(F)c3)c(n1)C(F)F
InChI
1S/C18H12F5N3O/c1-26-8-11(16(25-26)17(22)23)18(27)24-14-5-3-2-4-10(14)9-6-12(19)15(21)13(20)7-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXSGXWCSHSVPGB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Fluxapyroxad belongs to carboxamides group of chemicals. It is a succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) in complex II of the mitochondrial respiratory chain.
Alkalmazás
Fluxapyroxad may be used as a reference standard for the determination of fluxapyroxad in foodstuffs by ultra-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sensitivity of Rhizoctonia solani causing rice sheath blight to fluxapyroxad in China.
Chen Y, et al.
European Journal of Plant Pathology, 140(3), 419-428 (2014)
Quantifying the non-fungicidal effects of foliar applications of fluxapyroxad (Xemium) on stomatal conductance, water use efficiency and yield in winter wheat.
Smith J, et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 78(3), 523-535 (2013)
Effective monitoring of fluxapyroxad and its three biologically active metabolites in vegetables, fruits, and cereals by optimized QuEChERS treatment based on UPLC-MS/MS.
Chen X, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(46), 8935-8943 (2016)