Fontos dokumentumok
45626
Piperonylbutoxide
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
339.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
171 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?