326M-1
PSAP (PASE/4LJ) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PASE/4LJ, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (326M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (326M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (326M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (326M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (326M-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG1
szabályozó
prostate
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic
Géninformáció
human ... PSAP(5660)
Related Categories
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |