Fontos dokumentumok
24370C
EX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium
powder
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
EX-CELL®
form
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Mennyiség
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Cell culture media are vital for bioprocessing therapeutics. This page describes the central role of our organization in authoring purpose-built GMP for cell culture media.
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Related Content
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
A biofarmáciai fejlesztőknek hatékony, produktív upstream folyamatokra van szükségük, amelyek kiváló minőségű monoklonális antitesteket (mAbs) és más típusú rekombináns fehérjéket eredményeznek. A folyamatok intenzifikálása biztosíthatja a jövőre nézve gyártási stratégiáikat, csökkentheti a költségeket és növelheti a létesítmény rugalmasságát.
This page describes the use of a small-scale perfusion bioreactor with integrated microfluidic flow control and sensor technologies to predict large-scale processes.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.