Fontos dokumentumok
103882
SAFC
Cell Culture Media 4CHO Sample Kit
powder
About This Item
UNSPSC kód:
41104105
Minőségi szint
form
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The Cell Culture Media 4CHO Sample Kit contains 1L equivalent of the following products:
  • 24370C EX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium
  • 103840 Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium
  • 24366C EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
  • 103795 Cellvento® 4CHO Medium
  • 103796 Cellvento® 4Feed
  • 24368C EX-CELL® Advanced Feed 1
Alkalmazás
Cell culture media sample kit to support media evaluation for fed-batch and perfusion applications and process intensification.
Tulajdonságok és előnyök
The products support evaluation for achieving high cell densities in cell expansion phase (seed train), identifing the optimal combination of basal medium and feed in fed-batch and a designed medium for perfusion processing.
Jogi információk
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 24370CEX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium, powderBiztonsági adatlap
  • 1.03840Cellvento® 4CHO-X COMP, expansion mediumBiztonsági adatlap
  • 24366CEX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium, powderBiztonsági adatlap
  • 1.03795Cellvento® 4CHO COMP, chemically defined cell culture medium, ≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.1-5.6(without supplement), pH 6.7-7.3(with supplement)Biztonsági adatlap
  • 1.03796Cellvento® 4Feed COMP, chemically defined cell culture feedBiztonsági adatlap
  • 24368CEX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (without glucose)Biztonsági adatlap
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Related Content
Tudjon meg többet a mAB-fejlesztéshez és -gyártáshoz szükséges sejttenyésztési közegek fejlesztéséről és az ehhez a lépéshez szükséges termékekről.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.