Merck
18723
Sigma-Aldrich
Mant-ATP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)adenosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H23N6O14P3 · xC6H15N × yH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
640.33 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Kateřina Skopalová et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-10)
The active role of biomaterials in the regeneration of tissues and their ability to modulate the behavior of stem cells in terms of their differentiation is highly advantageous. Here, polypyrrole, as a representantive of electro-conducting materials, is found to modulate