161042K
Fibronectin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-F-PHSRN, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MAPTRIX-F-PHSRN, Fibronectin Mimetic, aqueous solution
biológiai forrás
synthetic
sterilitás
Filtered sterilized solution
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
~23.2 kDa
kiszerelés
pkg of 2.5 mg
koncentráció
0.5 mg/mL protein
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Kötési specifikusság
Receptor: α5β1
Domain: FNIII-9
Binding Motif: PHSRN
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)