Fontos dokumentumok
Z654531
Julabo® circulators for flammable bath fluids
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9118612
elérhetőség
available only in EU
parameter
-20-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
hűtési kapacitás
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
fűtőkapacitás
2 kw
vízfürdő nyílás Sz × H × Mé
13 cm × 15 cm × 13 cm
kapacitás
4.5 L
térfogat
4.5 L
4500 mL
súly
22 kg
Általános leírás
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)