Fontos dokumentumok
14390C
Cellvento® 4CHO-C Cloning Medium
Animal- component free, chemically defined
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile; sterile-filtered
termékcsalád
Cellvento®
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
alkatrészek
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Komponensek
Vigyázat
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Related Content
Tudjon meg többet a sejtvonalak fejlesztéséről és az ehhez a folyamathoz szükséges termékekről.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Tudjon meg többet a mAB-fejlesztéshez és -gyártáshoz szükséges sejttenyésztési közegek fejlesztéséről és az ehhez a lépéshez szükséges termékekről.