Merck
137256
SAFC
MES monohydrate
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
MES, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H13NO4S · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.25
Beilstein:
6350956
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.5-6.7
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
pKa 
6.1
mp
>300 °C (lit)
>300 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
MES is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer .The pKa of MES is 5.96 which makes MES an ideal candidate for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MES is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high solution clarity.MES is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream), and diagnostic reagents. MES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)