Fontos dokumentumok
6110-OP
Millipore
MES Monohydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
Szinonimák:
OmniPur® MES, Monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161704
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
crystalline powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
kiszállítva
ambient
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Molecular biology grade.
Specifications:
pKa at 25°C: 5.50-6.50
Purity: ≥99.0%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3