CLS3841
Corning® 96 Well Poly-D-Lysine Treated Microplate
flat bottom clear, clear polystyrene, bag of 20, sterile, lid
Szinonimák:
Poly-D-Lysine 96-Well Plate, Treated 96-Well Plate
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene
clear wells
flat bottom clear
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
case of 100
bag of 20
gyártó/kereskedő neve
Corning 3841
méret
96 wells
lyuktérfogat
360 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
szín
clear
kötéstípus
poly-D-lysine coated surface
Általános leírás
- Flat bottoms with 360 μL total volume
- Recommended working volumes of 75 to 200 μL
- Coated with poly-D-lysine for enhanced cell attachment
- Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
- Sterile (aseptic assembly) and certified nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
- Bulk packed 20 per bag
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)