Merck
900079
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 21-sulfate sodium salt solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C18H27NaO8S
Molekulatömeg:
465.47
UNSPSC kód:
12142200
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
solution
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2)([H])[C@]3([H])CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3C2=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H28O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-15,18,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,18?,19-,20-,21-;/m0./s1/i5+1,9+1,13+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKCQAVLXEMPVTM-IHWDKLTBSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)