Fontos dokumentumok
71388
Sodium chlorite
puriss. p.a., 80% (RT)
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
80% (RT)
form
powder or crystals
pH
10-11 (20 °C, 100 g/L)
kation nyomok
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]Cl=O
InChI
1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of chlorine dioxide.
- Oxidation of primary alcohols to the corresponding aldehydes and of the aldehydes to the corresponding carboxylic acids.
- As hydroxylating agent for the hydroxylation of androstenedione (steroid).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
spleen
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2