Fontos dokumentumok
676926
2-Butanone
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.49 (vs air)
gőznyomás
71 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
960 °F
robbanási határérték
10.1 %
szennyeződések
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
párolgási maradék
≤0.0025%
szín
APHA: ≤15
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?