Fontos dokumentumok
366919
Chloroform
ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Szinonimák:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8%
Forma
liquid
tartalmaz
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test (darkened)
<0.03% water
párolgási maradék
<0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.48 g/mL at 25 °C (with ethanol stabilizer)
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Pb: ≤0.05 ppm
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 255 nm Amax: 0.25
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 270 nm Amax: 0.05
λ: 290-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
- Preparing phospholipid solutions.
- As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
- Solvent for recrystallization.
- Reference compound to detect the presence of chloroform in Tobacco smokes.
- Extractant in solvent extraction process.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?