Fontos dokumentumok
339253
Hydrochloric acid
37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.3 (vs air)
1.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
liquid
koncentráció
37 wt. % in H2O
szín
light yellow
bp
>100 °C (lit.)
sűrűség
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Membrane assisted solvent extraction (MSX) of rare earth elements (such as neodymium, praseodymium, and dysprosium) from NdFeB magnets and industrial scrap magnets.
- Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.
- Preparation of alcoholic hydrochloric acid-carmine stain.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.