Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
robbanási határérték
7 %
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize azines from alcohols and hydrazine hydrate.
- In the lipase-catalyzed synthesis of epoxy-functionalized polyesters via polycondensation.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.