Fontos dokumentumok
320390
Methanol
≥99.8%, ACS reagent
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
clear
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Palladium(II)-exchanged hydroxyapatite-catalyzed Suzuki–Miyaura cross-coupling reactions.
- Reductive amination of ketones with ammonia and dihydrogen to synthesize primary amines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?