Fontos dokumentumok
266523
Aluminum
ReagentPlus®, beads, 5-15 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.9% trace metals basis
form
beads
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
részecskeméret
5-15 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg