Fontos dokumentumok
338788
Aluminum
pellets, 3-12 mm, 99.99% trace metals basis
Teszt
99.99% trace metals basis
form
pellets
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
részecskeméret
3-12 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.