Merck
327050
Sigma-Aldrich
Silver
shot, 1-3 mm, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
shot
ellenállás
1.59 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
1-3 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Silver (Ag) based shot can be used for a variety of applications such as:
  • synthesis of silver nanoparticles
  • formation of an alloy with tin, silver, and copper for lead free soldering
  • preparation of metallic colloids
  • fabrication of metalorganic semiconducting films for surface-enhanced Raman scattering (SERS) application
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Metal?Organic Semiconductor Nanostructures for Surface-Enhanced Raman Scattering
Alessio P, et al.
Applied Spectroscopy, 65(2), 152-158 (2011)
Simultaneous preparation of SERS-active metal colloids and plates by laser ablation
Lee I, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 32(11), 947-952 (2001)
Synthesis of spherical silver nanoparticles by digestive ripening, stabilization with various agents, and their 3-D and 2-D superlattice formation
Smetana AB, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 284(2), 521-526 (2005)
Tin-silver-copper eutectic temperature and composition
Loomans ME and Fine ME
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 31(4), 1155-1162 (2000)
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens