Fontos dokumentumok
Z548758
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
H
305 mm
kapacitás
250 mL
Related Categories
Általános leírás
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)