Fontos dokumentumok
Z167541
Sigma-Aldrich
Dropping funnel for Aldrich® student glass kit
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kapacitás
50 mL
Általános leírás
50mL, with PTFE stopcock and ST/NS: 14/20 screw-thread joints.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)