Fontos dokumentumok
Y0001326
Ondansetron impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Imidazole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
API-család
ondansetron
gyártó/kereskedő neve
EDQM
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)