Y0001346
Ondansetron impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(3RS)-3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ondansetron
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)