Y0000681
Noradrenaline impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-[(1R)-2-Amino-1-methoxyethyl]benzene-1,2-diol, Noradrenaline methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
noradrenaline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)