Fontos dokumentumok
Y0000588
Venlafaxine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Venlafaxine hydrochloride, (+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride, Effexor
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
venlafaxine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)