Fontos dokumentumok
5.06135
Sigma-Aldrich
Venlafaxine Hydrochloride
Szinonimák:
Venlafaxine Hydrochloride, SERT/NET Inhibitor, Venlafaxine, Serotonin-norepinephrine Inhibitor, Venlafaxien
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H27NO2 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.40 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
82 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 100 mM
DMSO: 50 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)(C)C.[H+]
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A dual reuptake inhibitor of serotonin-norepinephrine with strong preference to serotonin (Ki = 82 and 2480 nM for SERT and NET respectively). Also inhibits reuptake of dopamine. Used in studies of depression, ADHD, and stress-related anxiety.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
SERT/NET
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Kaur, J., et al. et al. 2010. J. Pharmacy & Bioallied Sci.2, 22.
Aboelwafa, A., et al. 2010. AAPS PharmSciTech.11, 1026.
Bernardi, S., et al. 2009. J. Thermal Analysis & Calorimetry.97, 729.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3