1623783
USP
Sulbactam Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, 6,6-Dibromopenicillanic acid 1,1-dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulbactam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C8H9Br2NO5S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)17(7,15)16/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZYBRGUNKNPEKM-BBIVZNJYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Sulbactam Sodium
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3