Y0000507
Chlorpromazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Chlorpromazine sulfoxide, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1- amine S-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorpromazine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S+]1(c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C)[O-]
InChI
1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEPPAOXKZOTMPM-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)