BP467
Chlorpromazine sulfoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1- amine S-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorpromazine
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEPPAOXKZOTMPM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)