Y0000479
Chlorpromazine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Desmethylchlorpromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorpromazine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H17ClN2S/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHFXGBOUSIKGMZ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)