Y0000328
Azelastine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azelastine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)