Y0000327
Azelastine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azelastine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJCSHXABAVJCGJ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)