Y0000317
Mesna impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-Dithiobisethanesulfonic acid, 2,2′-(Disulphanediyl)bis(ethanesulphonic acid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mesna
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCSSCC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQYGMURBTJPBPQ-UHFFFAOYSA-L
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)