Fontos dokumentumok
Y0000116
Acamprosate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Amino-1-propanesulfonic acid, 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acamprosate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
293 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)